Learn More
Diméthylacétal de N,N-diméthylacétamide, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10701925 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10701925 100 g Flacon en verre 100g
10270853 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10701925 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 264131000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18871-66-4 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18871-66-4
Formule moléculaire C6H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00008476
Clé InChI FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
CID PubChem 87835
Nom IUPAC 1,1-diméthoxy-N,N-diméthylethanamine
SMILES CC(N(C)C)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9110g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 118.0°C
Point d’éclair 8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm)
Quantité 100 g
Fieser 04,166; 05,226; 10,154
Gravité spécifique 0.911
Stabilisateur sodium carbonate
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide