Learn More
N,N-Diméthylformamide diméthylacétal, tech. 90 %, stab avec 5-10 % de méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311367 25 g 25g
11301367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01642.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18871-66-4 | C6H15NO2 | 133.191 g/mol
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal is used as a reagent for the synthesis of amides, diacylamines, and heterocycles, one carbon inserting synthon in preparation of pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-ones. It is used as intermediate in building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal de diméthyle N,N-Diméthylacétamide est utilisé comme réactif pour la synthèse d’amides, de diacylamines et d’hétérocycles, un synthon d’insertion du carbone en préparation des pyrimido[1,2-a][1,3,5] triazin- 6-ones. Il est utilisé comme intermédiaire dans le bloc de construction.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker de 2 à 8°C. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18871-66-4
Formule moléculaire C6H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 133.191
Numéro MDL MFCD00008476
Clé InChI FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
CID PubChem 87835
Nom IUPAC 1,1-diméthoxy-N,N-diméthylethanamine
SMILES CC(N(C)C)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
Note relative au nom stabilized with 5 to 10% methanol
Densité 0.911
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Point d’éclair 8°C (46°F)
Indice de réfraction 1.412
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1420865
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique