Learn More
N,N-Diméthylacrylamide, 99 %, stabilisé avec 500 ppm MEHQ, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11379671 100 mL Flacon en verre 100mL
11915481 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379671 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.85€
    63.65€ / 100mL
    Économisez 13.20€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2680-03-7 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2680-03-7
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Clé InChI YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylacrylamide, 2-propenamide, n,n-dimethyl, acrylamide, n,n-dimethyl, acylamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-acrylamide, n,n-dimethyl-2-propenamide, dimethylamid kyseliny akrylove, nn-dimethylacrylamide, unii-as46jk7q6i, propenamide, n,n-dimethyl
CID PubChem 17587
Nom IUPAC N,N-diméthylprop-2-énamide
SMILES CN(C)C(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylacrylamide
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9620g/mL
Point d’ébullition 80.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.962
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Stabilisateur 500ppm (approximately)
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylacrylamide, stabilized with 500 ppm MEHQ
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.