Learn More
N,N-Diméthylallylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10371341 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10371341 25 g Flacon en verre 25 GR
10272622 5 g Flacon en verre 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10371341 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 407980250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2155-94-4 | C5H11N | 85.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2155-94-4
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Numéro MDL MFCD00038234
Clé InChI GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylallylamine, allyldimethylamine, dimethylallylamine, 2-propen-1-amine, n,n-dimethyl, 1-dimethylamino-2-propene, n-allyl-n,n-dimethylamine, n-allyldimethylamine, dimethyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n,n-dimethyl, ch2=chch2n ch3 2
CID PubChem 75082
Nom IUPAC N,N-diméthylprop-2-en-1-amine
SMILES CN(C)CC=C
Specifications
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylallylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7410g/mL
Point d’ébullition 62°C
Point d’éclair 8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHCH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4000 to 1.402
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.741
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 85.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide