Learn More
N,N-Dimethylbenzeneethanamine Hydrochloride, TRC
Code produit 30374908
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30374908 50 g 50g
30387646 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30374908 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46132550G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10275-21-5
Formule moléculaire C10 H15 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 185.6937
Synonyme N,N-DMPEA
Nom IUPAC N,N-dimethyl-2-phenylethanamine;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)CCc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylphenethylamine (hydrochloride)
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 185.0971