Learn More
N,N-diméthylbenzylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10156504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10156504 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10635022 100 mL Flacon en verre 100mL
10531411 500 mL Flacon en verre 500mL
10564014 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10156504 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159750025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-83-3 | C9H13N | 135.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-83-3
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00008329
Clé InChI XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylbenzylamine, benzyldimethylamine, n-benzyldimethylamine, dimethylbenzylamine, bdma, benzenemethanamine, n,n-dimethyl, benzyl-n,n-dimethylamine, n-phenylmethyl dimethylamine, n,n-dimethylbenzenemethanamine, araldite accelerator 062
CID PubChem 7681
SMILES CN(C)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylbenzylamine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -75.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 183.0°C to 184.0°C
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.5000 to 1.5020
Quantité 2.5 L
Beilstein 12, 1019
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,ether and toluene,reacts with organic and inorganic acids
Nom IUPAC benzyldimethylamine
Poids de la formule 135.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylbenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.