Learn More
N,N-diméthylbenzylamine (benzyldiméthylamine), TRC
Code produit 30336111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336111 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336111 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB27620050ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylbenzylamine(Benzyldimethylamine)
CAS 103-83-3
Formule moléculaire C9H13N
Quantité 50 mL
Synonyme N,N-Dimethylbenzenemethanamine, 4-[(Dimethylamino)methyl]styrene, Actiron NX 91, Ancamine BDMA, Araldite Accelerator 062, Araldite DY 062, BDMA, Benzyl-N,N-dimethylamine, DY 062, DY 62, Dabco BDMA, Desmorapid DB, Dimethylbenzylamine, Kaolizer 20, N,N-Dimethyl-N-benzylamine, N,N-Dimethylbenzenemethanamine, N-(Phenylmethyl)dimethylamine, N-Benzyl-N,N-dimethylamine, N-Benzyldimethylamine, NSC 5342, Sumicure BD, Y 27, [(Dimethylamino)methyl]benzene
Formule InChI InChI=1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
SMILES CN(C)Cc1ccccc1
Nom IUPAC N,N-diméthyl-1-phénylméthhanamine
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Poids de la formule 135.1048