Learn More
N,N-diméthylbutyramide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327495
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327495 25 g 25g
11317495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327495 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05556.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 760-79-2 | C6H13NO | 115.176 g/mol
N,N-Dimethylbutyramide, is used as an organic intermediate, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N-diméthylbutyramide est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique intermédiaire organique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau (110 g/l) (25°C).
Remarques
Stable à des températures et des pressions normales. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 760-79-2
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00015222
Clé InChI VIJUZNJJLALGNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylbutyramide, butanamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-n-butyramide, nn-dimethylbutyramide, butyramide, n,n-dimethyl, butanamide,n-dimethyl, butanamide,n,n-dimethyl, butanoic acid dimethylamide, nn-dimethylbutyramide, pract., wln: 3vn1&1
CID PubChem 12973
Nom IUPAC N,N-diméthylbutanamide
SMILES CCCC(=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylbutyramide
Point d’ébullition 80°C to 82°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.4425
Quantité 25 g
Beilstein 1742172
Informations sur la solubilité Very Soluble in water (110g/L) (25°C).
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 98%