Learn More
N,N-Diméthylcyclohexylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353566
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11353566 25 mL 25mL
11363566 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14521.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-94-2 | C8H17N | 127.231 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-94-2
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.231
Numéro MDL MFCD00003844
Clé InChI SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylcyclohexylamine, cyclohexyldimethylamine, dimethylcyclohexylamine, n-cyclohexyldimethylamine, polycat 8, cyclohexanamine, n,n-dimethyl, dimethylamino cyclohexane, n,n-dimethylaminocyclohexane, n,n-dimethyl-n-cyclohexylamine, cyclohexylamine, n,n-dimethyl
CID PubChem 7415
ChEBI CHEBI:59022
Nom IUPAC N,N-diméthylcyclohexanamine
SMILES CN(C)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylcyclohexylamine
Point de fusion -60°C
Densité 0.849
Point d’ébullition 160°C to 161°C
Point d’éclair 39°C (102°F)
Indice de réfraction 1.454
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2264
Beilstein 1919922
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.