Learn More
N,N-Diméthylcyclohexylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363566 100 mL 100mL
11353566 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14521.AE
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 98-94-2 | C8H17N | 127.231 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-94-2
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.231
Numéro MDL MFCD00003844
Clé InChI SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylcyclohexylamine, cyclohexyldimethylamine, dimethylcyclohexylamine, n-cyclohexyldimethylamine, polycat 8, cyclohexanamine, n,n-dimethyl, dimethylamino cyclohexane, n,n-dimethylaminocyclohexane, n,n-dimethyl-n-cyclohexylamine, cyclohexylamine, n,n-dimethyl
CID PubChem 7415
ChEBI CHEBI:59022
Nom IUPAC N,N-diméthylcyclohexanamine
SMILES CN(C)C1CCCCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylcyclohexylamine
Point de fusion -60°C
Densité 0.849
Point d’ébullition 160°C to 161°C
Point d’éclair 39°C (102°F)
Indice de réfraction 1.454
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2264
Beilstein 1919922
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté ≥98%