Learn More
N,N-Diméthylcyclohexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10508512 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10508512 500 g Flacon en verre 500g
10095403 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10508512 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408255000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-94-2 | C8H17N | 127.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-94-2
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.23
Numéro MDL MFCD00003844
Clé InChI SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylcyclohexylamine, cyclohexyldimethylamine, dimethylcyclohexylamine, n-cyclohexyldimethylamine, polycat 8, cyclohexanamine, n,n-dimethyl, dimethylamino cyclohexane, n,n-dimethylaminocyclohexane, n,n-dimethyl-n-cyclohexylamine, cyclohexylamine, n,n-dimethyl
CID PubChem 7415
ChEBI CHEBI:59022
Nom IUPAC N,N-diméthylcyclohexanamine
SMILES CN(C)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylcyclohexylamine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -60.0°C
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 160.0°C
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4525 to 1.4545
Quantité 500 g
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (20°C)
Viscosité 1.16 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylcyclohexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.