Learn More
N,N-diméthyldécanamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312686 5 g 5g
11322686 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08731.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14433-76-2 | C12H25NO | 199.338 g/mol
N,N-Dimethyldecanamide is used in pharmaceutical, agrochemicals, veterinary drug and intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N-diméthyldécanamide est utilisé dans les produits pharmaceutiques, agrochimiques, vétérinaires et intermédiaires pour la synthèse organique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14433-76-2
Formule moléculaire C12H25NO
Poids moléculaire (g/mol) 199.338
Numéro MDL MFCD00043725
Clé InChI HNXNKTMIVROLTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decanamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethylcapramide, n,n-dimethylcapylamide, n,n-dimethyldecanoamide, unii-o29y6x2jez, n,n-dimethyldecan-1-amide, nn-dimethyldecanamide, n,n-dimethyl decanamide, o29y6x2jez, dimethyl capramide
CID PubChem 26690
Nom IUPAC N,N-diméthyldécanamide
SMILES CCCCCCCCCC(=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyldecanamide
Point d’ébullition 110°C to 111°C (0.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.454
Quantité 5 g
Beilstein 1906042
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 199.34
Pourcentage de pureté 98%