Learn More
N,N-Diméthyldodécylamine, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481157 250 g 250g
11471157 50 g 50g
11461157 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24145.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213.409 g/mol
N,N-Dimethyldodecylamine is used as a as a capping agent during the synthesis of Au(core) -Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene. It is used in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate. Also used in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-diméthyldodécylamine est utilisée comme agent de piégeage lors de la synthèse de nanoparticules bimétalliques Au(core) -Pd(shell) dans le toluène. Il est utilisé dans la synthèse du sulfonate de N-alkyl-N,N-diméthyl-1-ammonio-2 -hydroxy-3-propane. Également utilisé dans la préparation de nouveaux sels d’ammonium bis-quaternaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Les matériaux à éviter sont le cuivre, les agents oxydants, les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-18-5
Formule moléculaire C14H31N
Poids moléculaire (g/mol) 213.409
Numéro MDL MFCD00008970
Clé InChI YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
CID PubChem 8168
Nom IUPAC N,N-diméthyldodécane-1amine
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyldodecylamine
Point de fusion -20°C
Densité 0.787
Point d’ébullition 110°C to 112°C (3 mmHg)
Point d’éclair 118°C (244°F)
Indice de réfraction 1.4375
Quantité 250 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 213.41
Pourcentage de pureté ≥90%