Learn More
N,N-diméthyldodécylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10269400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10269400 1 kg Flacon en verre 1kg
10209500 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10269400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408290010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-18-5
Formule moléculaire C14H31N
Poids moléculaire (g/mol) 213.41
Numéro MDL MFCD00008970
Clé InChI YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
CID PubChem 8168
Nom IUPAC N,N-diméthyldodécane-1amine
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethyldodecylamine
Note relative au nom pract., 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -20.0°C
Densité 0.7870g/mL
Point d’ébullition 271.0°C
Point d’éclair 118°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Dodecyl) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)11N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4365 to 1.4385
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 0.787
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Viscosité 1.8 mPa.s (100°C)
Poids de la formule 213.41
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyldodecylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.