Learn More
N,N-diméthyldodécylamine, TRC
Code produit 30369461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369461 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369461 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47230525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyldodecylamine
CAS 112-18-5
Formule moléculaire C14 H31 N
Quantité 25 g
Synonyme Dimethyldodecylamine
Formule InChI InChI=1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Nom IUPAC N,N-diméthyldodécan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 213.4
Poids de la formule 213.2457