Learn More
N,N-Diméthyléthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N,N-Dimethylethylamine is used as adhesive, sealant chemical and process regulator. It acts as an intermediate for quaternary ammonium compounds and is also used as a stabilizer for chlorinated hydrocarbons and vinyl derivatives. It is used in foundries as a catalyst for sand core production. Further, it is employed in the polymerization of polyamides. In addition to this, it is used in the preparation of polypeptide nanogels with self-reinforced endocytoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N,N-Diméthylethylamine est utilisée comme adhésif, produit d’étanchéité chimique et régulateur de procédés. Elle agit comme intermédiaire pour les composés d’ammonium quaternaire et est aussi utilisée comme stabilisateur pour les hydrocarbures chlorés et les dérivés de vinyle. Elle est utilisée dans les fonderies comme catalyseur pour la production de noyau de sable. De plus, elle est utilisée dans la polymérisation des polyamides. Elle est aussi utilisée dans la préparation de nanogels de polypeptide avec des endocytoses auto-renforcés.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et le peroxyde.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylethylamine |
| Point de fusion | -140°C |
| Densité | 0.675 |
| Point d’ébullition | 36°C to 37°C |
| Point d’éclair | −36°C (−33°F) |
| Odeur | Ammonia-like |
| Formule linéaire | CH3CH2N(CH3)2 |
| Indice de réfraction | 1.373 |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN2733 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- N,N-Dimethylethylamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl ethylamine