Learn More
N,N-Diméthyléthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466886 500 mL 500mL
11456886 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23992.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 598-56-1 | C4H11N | 73.139 g/mol
N,N-Dimethylethylamine is used as adhesive, sealant chemical and process regulator. It acts as an intermediate for quaternary ammonium compounds and is also used as a stabilizer for chlorinated hydrocarbons and vinyl derivatives. It is used in foundries as a catalyst for sand core production. Further, it is employed in the polymerization of polyamides. In addition to this, it is used in the preparation of polypeptide nanogels with self-reinforced endocytoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diméthylethylamine est utilisée comme adhésif, produit d’étanchéité chimique et régulateur de procédés. Elle agit comme intermédiaire pour les composés d’ammonium quaternaire et est aussi utilisée comme stabilisateur pour les hydrocarbures chlorés et les dérivés de vinyle. Elle est utilisée dans les fonderies comme catalyseur pour la production de noyau de sable. De plus, elle est utilisée dans la polymérisation des polyamides. Elle est aussi utilisée dans la préparation de nanogels de polypeptide avec des endocytoses auto-renforcés.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et le peroxyde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-56-1
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.139
Numéro MDL MFCD00009039
Clé InChI DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylethylamine, dimethylethylamine, ethanamine, n,n-dimethyl, ethyldimethylamine, n-ethyldimethylamine, ethylamine, n,n-dimethyl, methanamine, n-ethyl-n-methyl, unii-9n5384xvem, c13-15-alkyldimethylamines, amines, c13-15-alkyldimethyl
CID PubChem 11723
Nom IUPAC N,N-diméthylethanamine
SMILES CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylethylamine
Point de fusion -140°C
Densité 0.675
Point d’ébullition 36°C to 37°C
Point d’éclair −36°C (−33°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire CH3CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.373
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2733
Beilstein 1696893
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl ethylamine