Learn More
N,N-diméthyléthylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459616 50 g 50g
11478770 100 g 100g
11469616 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459616 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20182.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
N,N-diméthyléthylènediamine Alfa Aesar, 97 %, quantité :250 g, point d’ébullition :107°C, point de fusion :< -70°C, poids moléculaire :88,154, pourcentage de pureté :97%, Beilstein :605279, CAS :108--00-9, densité :0,81, informations DOT :Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :I, numéro EINECS :203-541-2
It finds its application as an intermediate in the synthesis of Cefotiam. It is also used as a catalyst in the synthesis of allylic nitro compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle trouve son application comme intermédiaire dans la synthèse de Cefotiam. Elle est également utilisée comme catalyseur dans la synthèse de composés nitro allyliques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et de l’eau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-00-9
Formule moléculaire C4H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 88.154
Numéro MDL MFCD00008175
Clé InChI DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine
CID PubChem 66053
Nom IUPAC N’,N’-diméthylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylethylenediamine
Point de fusion <-70°C
Densité 0.81
Point d’ébullition 107°C
Point d’éclair 12°C (53°F)
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.427
Quantité 50 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 605279
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 97%