Learn More
Honeywell N,N-Dimethylformamide
Code produit. 16625743 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
190 kg
Conditionnement:
190kg
Code produit. 16625743
Marque: Honeywell 15440S190KG
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Purum
  • Purum
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Point de fusion -61°C
CAS 68-12-2
% min. CAS ≥90.00%
Couleur Incolore
% max. CAS ≤100.00%
Densité 0.94 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 152°C to 153°C (1,013 hPa)
Quantité 190 kg
Point d’éclair 57.5°C (1.013.25 hPa)
Conditionnement Bidon en acier inox consigné
Forme physique Liquide
Gamme de produits Purum
Formule moléculaire C3H7NO
Numéro MDL MFCD00003284
Tension de vapeur 3.77 hPa at 20°C (68°F), 23 hPa at 50°C (122°F)
Numéro UN UN2265
Viscosité 0.86 mPa.s (20°C)
Beilstein 605365
Concentration ≤100.00%
Synonyme DMF, Diemethyl formamide
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
Poids moléculaire (g/mol) 73.10