Learn More
N, N-Diméthylformamide, 99,8+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10628313 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10628313 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10157560 25 mL Flacon en verre 25mL
10567942 500 mL Flacon en verre 500mL
10249750 1 L Flacon en verre EcoSafPak™ 1L
11905481 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10628313 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423640025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    154.65€ / 2.5L
    Économisez 32.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
Point de fusion -61,0°C
% min. CAS 99.8
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition >350°C
Densité 0.9450g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 58°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4320
Résidus après évaporation 0.005% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.8+%
Gravité spécifique 0.945
Acide titrable 0.0005 meq/g max.
Base titrable 0.003 meq/g max.
Formule linéaire HCON(CH3)2
Tension de vapeur Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Eau 0.15% Max. (coulometric)
Beilstein 04, 58
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Point d’ébullition 153.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethylformamide