Learn More
N,N-Diméthylformamide ≥ 99,9 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number 15558654
293.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
1 L
Pour la chromatographie en phase gazeuse Headspace
  • Convient comme solvant pour l’analyse des solvants résiduels des classes 1, 2 et 3 ICH selon Ph.Eur. et USP.
  • Résidus de solvants de classe 1 :
    • Benzène : indéterminable
    • Tétrachlorure de carbone : indéterminable
    • 1,2-Dichloroéthane : indéterminable
    • 1,1-Dichloroéthane : indéterminable
    • 1,1,1-Trichloroéthane : indéterminable
  • Résidus de solvants de classe 2 :
    • Acétonitrile : max. 4 ppm
    • Cyclohexane : max. 1 ppm
    • Dichlorométhane : max. 0,6 ppm
    • 1,2-Diméthoxyéthane : max. 5 ppm
    • 1,4-Dioxane : max. 4 ppm
    • Hexane : max. 0,3 ppm
    • Méthanol : max. 1 ppm
    • Méthylcyclohexane : max. 1 ppm
    • Pyridine : max. 1 ppm
    • Tétrahydrofurane : max. 0,7 ppm
    • Toluène : max. 0,9 ppm
    • p-xylène : max. 1 ppm
    • m-xylène : max. 1 ppm
    • o-xylène : max. 1 ppm
  • Résidus de solvants de classe 3 au total : max. 0,5 %
    • Acétone : max. 1 ppm
    • 1-Butanol : max. 1 ppm
    • Acétate de butyle : max. 1 ppm
    • Éthanol : max. 1 ppm
    • Acétate d’éthyle : max. 1 ppm
    • Heptane : max. 1 ppm
    • Acétate d’isopropyle : max. 1 ppm
    • 1-Propanol : max. 1 ppm
    • 2-propanol : max. 1 ppm
CAS 68-12-2
Acidité max. 0.0005 meq/g
Plage de pourcentage du dosage min. 99.9%
Formule moléculaire C3H7NO
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Quantité 1 L
Indice de réfraction Dependent on chemical
Résidus après évaporation max. 0.0005%
Eau max. 0.03%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.