Learn More
N,N-diméthylformamide, ≥ 99,99995 % (analyse des métaux traces), Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™ ,
Description
Solvants de haute pureté pour l’analyse de spéciation par LC-ICP-MS
Procédures de purification rigoureuses suivies de tests par spectroscopie UV, IC et ICP-MS pour assurer une grande pureté chimique et une grande transmittance UV
Les valeurs vides pour les traces métalliques dans ces solvants sont dans la plage du ppb ou inférieure.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylformamide |
| CAS | 68-12-2 |
| Densité | 0.947-0.949g/mL at 20°C, 0.944g/mL |
| Quantité | 1 L |
| Limite d’explosion | 0.152 |
| Point d’éclair | 58°C (136.4°F) |
| Température d’allumage | 833°F |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Formule moléculaire | C3H7NO |
| Formule linéaire | HCON(CH3)2 |
| Afficher plus |