Learn More
N,N-diméthylformamide, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10112530 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10112530 2.5 l Flacon en verre 2.50L
10590571 1 L Flacon en verre 1L
10271233 5 L Récipient en plastique 5L
10733651 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10112530 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116220025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    85.65€ / 2.5L
    Économisez 17.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diméthylformamide, n,n-diméthylméthanamide, n-formyldiméthylamine, formamide, n,n-diméthyle, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI : 17741
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diméthylformamide
Point de fusion -61.0°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition > 350°C
Densité 0.9450 g/ml
Quantité 2.5 l
Point d’éclair 58°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4290 à 1.4320
Résidus après évaporation 0.005 % max.
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Gravité spécifique 0.945
Formule linéaire HCON(CH3)2
Tension de vapeur Tension de vapeur : 4.9 mbar à 20°C
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Eau 0.2 % max. (K.F.)
Beilstein 04, 58
Fieser 01,278 ; 02,153 ; 03,115 ; 04,184 ; 05,247 ; 07,124 ; 08,189 ; 09,182 ; 11,198 ; 12,203 ; 13,124 ; 14,148 ; 16,144
Merck Index 15, 3267
Point d’ébullition 153.0°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : miscible avec la plupart des solvants organiques
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethylformamide