Learn More
N,N-diméthylformamide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323498 4 x 1 L 4L
11490211 500 mL 500mL
11313498 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11323498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039117.M1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Un solvant pour substrats chromogènes
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Niveau maximal d’impuretés
  • Apparence transparente
  • Couleur (APHA) 15
  • % de résidus d’évaporation 0,005 %
  • Base titrable 0,003 meq/g
  • Acide titrable 0,0005 meq/g
  • H2O 0,15 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylformamide
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion °C to 61°C
Couleur Incolore
Densité 0.944
Point d’ébullition 153°C
Point d’éclair 57°C (135°F)
Température d’allumage 440°C (824°F)
Plage de pourcentage du dosage >99.8%
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.431
Quantité 4 x 1 L
Beilstein 605365
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 73.09
Tension de vapeur 3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Qualité ACS
Forme physique Liquide