Learn More
N,N-diméthylformamide, Thermo Scientific Chemicals
Description
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Apparence transparente
- Couleur (APHA) 15
- % de résidus d’évaporation 0,005 %
- Base titrable 0,003 meq/g
- Acide titrable 0,0005 meq/g
- H2O 0,15 %
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethylformamide |
| Note relative au nom | For analysis ACS |
| Point de fusion | °C to 61°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.944 g/cm3 at 20°C |
| Point d’ébullition | 153°C |
| Point d’éclair | 57°C (135°F) |
| Température d’allumage | 440°C (824°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | >99.8% |
| Odeur | Amine-like |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- N,N-Dimethylformamide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide