Learn More
N,N-Diméthylformamide, BAKER ANALYSED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit 10108110 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10108110 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10108110 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 7032.2500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Dépasse les spécifications ACS
Spécification
Point de fusion -61°C
CAS 68-12-2
Densité 0.949 g/cm³ (20°C)
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 57.5°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H7NO
Numéro MDL MFCD00003284
Point d’ébullition 153°C (1013 hPa)
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
Poids moléculaire (g/mol) 73.10