Learn More
N,N-Diméthylformamide, Grade Biotechnologique, ≥99,9 %, Solstice
Code produit 15625680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2L
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15625680 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15605680 1 L Flacon en verre 1L
15615680 2 L Flacon en verre 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15625680 Fournisseur Honeywell-Burdick and Jackson Code fournisseur 4944886X1L
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Qualité Biotech, ≥99,9 %
  • Solstice a développé les premiers solvants de haute pureté il y a plus de 50 ans
  • À mesure que de nouvelles applications et techniques émergent, Solstice continue de développer des produits répondant aux exigences les plus exigeantes pour les laboratoires et la production pharmaceutique
  • Nos solutions d’emballage, allant de l’échelle du laboratoire à celle de la production, offrent à nos clients une valeur ajoutée, une efficacité et une sécurité accrue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
pH 7 (à 20 °C)
Point de fusion -61 °C
Couleur Incolore
Densité 0.944g/mL
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 0.152
Point d’éclair 58 °C (136,4 °F)
Température d’allumage 833 °F
Odeur Faible
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Formule linéaire HCON(CH3)2
Tension de vapeur 2,7 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN2265
Beilstein 605365
Point d’ébullition 152 °C à 153 °C
Poids de la formule 73,09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,9 %