Learn More
N,N-Diméthylformamide CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Code produit 15662850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15662850 2.5 L 2.50L
15652850 1 L 1L
15672850 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15662850 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 2705472.5L
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes.
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
Point de fusion -61 °C
Note relative au nom pour HPLC
Densité 0.944g/mL
Quantité 2.5 L
Indice de réfraction N20/D 1.430
Notes de qualité de la pureté Distillation du verre
Formule linéaire HCON(CH3)2
Tension de vapeur 2,7 mmHg (20 °C)
Beilstein 605365
Point d’ébullition 153 °C
Poids de la formule 73,09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,9 %
Qualité CHROMASOLV™ Plus
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylformamide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312+H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.