Learn More
N,N-diméthylformamide-d7, 99,5 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319977
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10g
5 x 1 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319977 1 g 1g
11316079 5 x 1 g 5g
15401807 5 g 5g
15411807 10g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11319977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042284.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
It is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is also used as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4472-41-7
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 80.138
Numéro MDL MFCD00003286
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonyme n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
CID PubChem 78225
Nom IUPAC 1-deutério-N,N-bis(trideutériométhyl)formamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide-d7
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,04 g/ml
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Semblable à l’amine
Conditionnement Ampoules prélimées
Quantité 1 g
Point d’ébullition 153°C
Formule linéaire DCON(CD3)2
Numéro UN UN2265
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 80.14
Pourcentage de pureté 99.5%