Learn More
N,N-diméthylformamide-d7, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10479670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1mL
25mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10479670 1 ml Flacon en verre 1mL
16378186 5 ml Flacon en verre 5mL
10762611 10 ml Flacon en verre 10mL
16388186 25 ml Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10479670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 183600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.45€
    82.20€ / 1mL
    Économisez 7.25€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4472-41-7
Formule moléculaire C3H7NO
Numéro MDL MFCD00003286
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonyme n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
CID PubChem 78225
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylformamide-d7
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom % D
Densité 1,0300 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Point d’éclair 58°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.428
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 1 ml
Formule linéaire DCON(CD3)2
SMILES CN(C)C=O
Nom IUPAC 1-deutério-N,N-bis(trideutériométhyl)formamide
Poids moléculaire (g/mol) 80.138
Poids de la formule 80.15
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide-d7
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.