Learn More
N,N-diméthylformamide-d7, pour RMN, conditionné en ampoules de 0,75 ml, 99,5 % d’atomes, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10389170 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 0,75 ml
Conditionnement:
Ampoule
Conditionnement:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10389170 10 x 0,75 ml Ampoule 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10389170 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 320730075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00€
    391.00€ / 7.5mL
    Économisez 35.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylformamide-d7
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Densité 1,0300 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Point d’éclair 58°C
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.428
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 10 x 0,75 ml
CAS 4472-41-7
Formule moléculaire C3H7NO
Formule linéaire DCON(CD3)2
Numéro MDL MFCD00003286
Synonyme n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nom IUPAC 1-deutério-N,N-bis(trideutériométhyl)formamide
Poids moléculaire (g/mol) 80.138
CID PubChem 78225
Poids de la formule 80.15
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide-d7
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.