Learn More
Acétal de di-n-propyle N,N-diméthylformamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340144 50 g 50g
11330144 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11340144 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00643.18
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6006-65-1 | C9H22NO2 | 176.28 g/mol
N,N-Dimethylformamide di-n-propyl acetal, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal N,N-Diméthylformamide di-n-propyl est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il s’hydrolyse avec de l’eau.
Remarques
Humidité, eau sensible. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6006-65-1
Formule moléculaire C9H22NO2
Poids moléculaire (g/mol) 176.28
Numéro MDL MFCD00009374
Clé InChI NSLGQFIDCADTAS-UHFFFAOYSA-O
Synonyme n,n-dimethylformamide dipropyl acetal, 1,1-dipropoxytrimethylamine, n,n-dimethylformamide di-n-propyl acetal, dipropoxymethyl dimethylamine, 1,1-dipropoxy-n,n-dimethylmethylamine, acmc-1b5t3, dimethyl dipropoxymethyl amine, dimethylformamide dipropyl acetal, nslgqfidcadtas-uhfffaoysa, n,n-dimethylformamide dipropylacetal
CID PubChem 80105
Nom IUPAC (dipropoxymethyl)dimethylazanium
SMILES CCCOC(OCCC)[NH+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide di-n-propyl acetal
Densité 0.854
Point d’ébullition 67°C to 68°C (14 mmHg)
Point d’éclair 46°C (115°F)
Formule linéaire (CH3)2NCH(OCH2CH2CH3)2
Indice de réfraction 1.4088
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1098524
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes with water.
Poids de la formule 175.27
Pourcentage de pureté 97%