Learn More
Acétal di-tert-butyle N,N-Diméthylformamide, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11380034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11380034 5 g 5g
11390034 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11380034 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00431.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 36805-97-7 | C11H25NO2 | 203.326 g/mol
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is used as a reagent in the synthesis of (S)-2-(1-tert-butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoic acid methyl ester, 3-O-tert-butylmorphine, tert-butylesters of pyrrole and indolecarboxylic acids. Further, it is used in the preparation of indolizines by intermolecular cyclization of picolinium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal N,N-diméthylformamide de di-tert-butyle est utilisé comme réactif dans la synthèse de l’ester méthylique d’acide (S)-2-(1-tert-butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-méthyl-2-phényloxazol-4-yl)éthoxy]phényl}éthylamino)benzoïque, de la 3-O-tert-butylmorphine, des tert-butylesters pyrolyliques et d’acides indolecarboxyliques. De plus, il est utilisé dans la préparation des indolizines par cyclisation intermoléculaire des sels de picolinium.
Solubilité
Miscible au toluène et au benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36805-97-7
Formule moléculaire C11H25NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.326
Numéro MDL MFCD00015002
Clé InChI DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylformamide di-tert-butyl acetal, 1,1-di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis tert-butoxy methyl dimethylamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n,n-trimethylamine, di-tert-butoxymethyldimethylamine, n,n-dimethylformamide di-t-butyl acetal, methanamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n-dimethyl, 1,1-ditert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethylamine
CID PubChem 547712
Nom IUPAC N,N-diméthyl-1,1-bis[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]méthanamine
SMILES CC(C)(C)OC(N(C)C)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
Densité 0.85
Point d’ébullition 75°C to 77°C (12 mmHg)
Point d’éclair 33°C (91°F)
Formule linéaire (CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
Indice de réfraction 1.412
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 969629
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with toluene and benzene.
Poids de la formule 203.33
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique