Learn More
N,N-diméthylformamide acétal de di-tert-butyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal |
| CAS | 36805-97-7 |
| Formule moléculaire | C11H25NO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,1-bis(1,1-Dimethylethoxy)-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethaneamine, DMF Di-tert-butyl Acetal, Di(tert-butoxy)(dimethylamino)methane, Di-tert-butoxymethyldimethylamine, Di-tert-butyl Dimethylformamide Acetal, Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal, N,N-DMF Di-tert-butyl Acetal |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3 |
| SMILES | CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | N,N-diméthyl-1,1-bis[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]méthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.32 |
| Poids de la formule | 203.1885 |