Learn More
Dibenzylacétal de N,N-diméthylformamide, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433644 10 g 10g
11443644 50 g 50g
11453644 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433644 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11281.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2016-04-8 | C17H22NO2 | 272.37 g/mol
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal was used in quantification of cocaine and its primary metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal de diéthyle de N,N-diméthylformamide a été utilisé pour quantifier la cocaïne et son métabolite principal, l’ecgonine de benzoyle à partir de la matrice urinaire par chromatographie en phase gazeuse.
Solubilité
Soluble dans divers solvants inertes.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2016-04-8
Formule moléculaire C17H22NO2
Poids moléculaire (g/mol) 272.37
Numéro MDL MFCD00014869
Clé InChI JFIKHFNGAURIIB-UHFFFAOYSA-O
Synonyme n,n-dimethylformamide dibenzyl acetal, n,n-dimethylformamide dibenzylacetal, 1,1-bis benzyloxy trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl-1,1-bis phenylmethoxy, bis benzyloxy methyl dimethylamine, acmc-1cro2, 1,1-dibenzyloxytrimethylamine, dimethyl formamide dibenzylacetal, bis benzyloxy methyldimethylamine, dimethyl formamide dibenzyl acetal
CID PubChem 74837
Nom IUPAC N,N-diméthyl-1,1-bis(phénylméthoxy)méthanamine
SMILES CN(C)C(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Densité 1.045
Point d’ébullition 138°C to 140°C (0.5 mmHg)
Quantité 10 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in variety of inert solvents.
Poids de la formule 271.36
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique