Learn More
Diéthylacétale de N,N-diméthylformamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11446700 10 g 10g
11456700 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446700 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00205.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1188-33-6 | C7H17NO2 | 147.218 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1188-33-6
Formule moléculaire C7H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 147.218
Numéro MDL MFCD00009227
Clé InChI BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
CID PubChem 70913
Nom IUPAC 1,1-diéthoxy-N,N-diméthylméthanamine
SMILES CCOC(N(C)C)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Densité 0.859
Point d’ébullition 134°C to 136°C
Point d’éclair 17°C (62°F)
Indice de réfraction 1.399
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 741889
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 147.22
Pourcentage de pureté 95%