Learn More
N,N-Diméthylformamide diéthylacétal, TRC
Code produit 30383697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383697 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46960525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
CAS 1188-33-6
Formule moléculaire C7 H17 N O2
Quantité 25 g
Synonyme Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine
Formule InChI InChI=1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
SMILES CCOC(OCC)N(C)C
Nom IUPAC 1,1-diéthoxy-N,N-diméthylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 147.22
Poids de la formule 147.1259
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.