Learn More
N,N-Diméthylformamide diéthylacétal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylformamide diethyl acetal |
| CAS | 1188-33-6 |
| Formule moléculaire | C7 H17 N O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(OCC)N(C)C |
| Nom IUPAC | 1,1-diéthoxy-N,N-diméthylméthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.22 |
| Poids de la formule | 147.1259 |