Learn More
N,N-Diméthylformamide diméthylacétal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428276 100 g 100g
11418276 25 g 25g
11438276 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11428276 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15350.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 4637-24-5 | C5H13NO2 | 119.16 g/mol
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal is used as an intermediate in the formation of pyridine derivatives, which exhibits inhibition against PI3 kinase p110alfa enzymes. It is utilized for the derivatization of primary sulfonamides and trifluoroacetic acid. It is also used in the preparation of formamidine derivatives. It is used as a reagent for n-dimethylaminomethylene and methyl esters. Further, it is used to catalyze the coupling of epoxides with carbon dioxide to prepare cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal de diméthyle de N,N-diméthylformamide est utilisé comme intermédiaire dans la formation des dérivés de pyridine, qui présente une inhibition contre les enzymes PI3 kinase p110alfa. Il est utilisé pour la dérivatisation des sulfonamides primaires et de l’acide trifluoroacétique. Il est également utilisé dans la préparation de dérivés de formamidine. Il est utilisé comme réactif pour les esters de n-diméthylaminométhylène et de méthyle. De plus, il est utilisé pour catalyser le couplage des époxydes avec du dioxyde de carbone afin de préparer des carbonates cycliques.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4637-24-5
Formule moléculaire C5H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 119.16
Numéro MDL MFCD00008482
Clé InChI ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
CID PubChem 78373
ChEBI CHEBI:85061
Nom IUPAC 1,1-diméthoxy-N,N-diméthylméthanamine
SMILES COC(OC)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Point de fusion -85°C
Densité 0.897
Point d’ébullition 102°C to 104°C
Point d’éclair 7°C (45°F)
Indice de réfraction 1.3972
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with most organic solvents.
Poids de la formule 119.16
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal