Learn More
N,N-diméthylformamide diméthylacétal, environ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10001900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10001900 25 g Flacon en verre 25g
10687322 100 g Flacon en verre 100g
10317390 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10001900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161250250
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 4637-24-5 | C5H13NO2 | 119.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4637-24-5 , 149-73-5 , 68-12-2 , 67-56-1
Formule moléculaire C5H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 119.16
Numéro MDL MFCD00008482
Clé InChI ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
CID PubChem 78373
ChEBI CHEBI:85061
Nom IUPAC 1,1-diméthoxy-N,N-diméthylméthanamine
SMILES COC(OC)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Note relative au nom ca 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 102.0°C to 104.0°C
Point d’éclair 7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH(OCH3)2
Indice de réfraction 1.3972
Quantité 25 g
Numéro UN 1993
Fieser 03,115; 04,184; 05,254; 06,221; 08,191; 09,182; 10,158; 13,120; 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Poids de la formule 119.16
Pourcentage de pureté ca. 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl-, Methyl orthoformate, Dimethylformamide,Methyl alcohol