Learn More
N,N-Diméthylformamide dinéopenthylacétal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387805 10 g 10g
11397805 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02728.09
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 4909-78-8 | C13H30NO2 | 232.39 g/mol
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal helps in the lactonization of ω-hydroxyacids, giving lactones of up to 16-membered rings. It can be used to convert primary alcohols to alkylating agents for use in the alkylation of thiols. It is used in the esterification of Nα-9-fluorenylmethyloxycarbonylamino acids. It was used in the synthesis of 1,3-dialkyl, benzyl and cyclohexyl barbiturate derivatives. It was used as reagent during the synthesis of L-serine and L-cystine stereospecifically labeled with deuterium at the β-position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N-Diméthylformamide dinéopenthylacétal aide à la lactonisation de ω-hydroxyacides, ce qui donne des lactones contenant jusqu’à 16 cycles à chaîner. Il peut être utilisé pour convertir les alcools primaires en agents alkylants pour l’alkylation des thiols. Il est utilisé dans l’estérification des acides Nα-9-fluorénylméthyloxycarbonylamino. Il a été utilisé dans la synthèse de dérivés de barbituriques 1,3-dialkyle, benzyle et cyclohexyle. Il a été utilisé comme réactif lors de la synthèse de la L-sérine et de la L-cystine marquées stéréospécifiques avec le deutérium en β-position.
Solubilité
Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau et les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4909-78-8
Formule moléculaire C13H30NO2
Poids moléculaire (g/mol) 232.39
Numéro MDL MFCD00008851
Clé InChI KEXFRBIOHPDZQM-UHFFFAOYSA-O
Synonyme n,n-dimethylformamide dineopentyl acetal, methanamine, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1,1-bis neopentyloxy methanamine, dimethylformamide dineopentyl acetal, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis 2,2-dimethylpropoxy methyl dimethylamine, acmc-1al8s, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n,n-trimethylamine, 1,1-dineopentyloxytrimethylamine, dimethylformamide dineopentylacetal
CID PubChem 78623
Nom IUPAC [bis(2,2-dimethylpropoxy)methyl]dimethylazanium
SMILES C[NH+](C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
Densité 0.83
Point d’ébullition 85°C to 87°C (10 mmHg)
Point d’éclair 63°C (145°F)
Formule linéaire (CH3)2NCH[OCH2C(CH3)3]2
Indice de réfraction 1.4117
Quantité 10 g
Beilstein 741992
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes with water.
Poids de la formule 231.38
Pourcentage de pureté 98%