Learn More
N,N-diméthylformamide acétal de dinopentyle, TRC
Code produit 30381209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381209 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381209 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46030850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide Dineopentyl Acetal
CAS 4909-78-8
Formule moléculaire C13H29NO2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H29NO2/c1-12(2,3)9-15-11(14(7)8)16-10-13(4,5)6/h11H,9-10H2,1-8H3
SMILES CN(C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
Nom IUPAC 1,1-bis(2,2-diméthylpropoxy)-N,N-diméthylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 231.37
Poids de la formule 231.2198