Learn More
N,N-diméthylformamide, analyse GC de l’espace de tête, ≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit 15645740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15645740 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15645740 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 517811L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CHROMASOLV™, analyse GC de l’espace de tête, ≥ 99,9 %
Solvants pour analyse GC de l’espace de tête Honeywell Chromasolv™ :
  • développés spécialement pour l’identification et la quantification des solvants résiduels dans les produits pharmaceutiques à l’aide d’analyses GC de l’espace de tête décrites dans des monographies de la pharmacopée américaine (USP) ou de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et selon les directives de la Conférence Internationale sur l’Harmonisation relative aux exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH)
  • solvants très purs avec des concentrations extrêmement faibles de solvants résiduels définis
  • tests de production et d’application de pointe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
Point de fusion -61°C (literature)
Note relative au nom GC-Headspace tested, ≥99.9%
Absorbance max. 0.700 at 270 nm, max. 0.250 at 275 nm, max. 0.070 at 300 nm, max. 0.022 at 320 nm
CAS 68-12-2
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 0.944 g/mL(lit.)
Quantité 1 L
Point d’éclair 57.5°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H7NO
Formule linéaire HCON(CH3)2
Numéro MDL MFCD00003284
Numéro UN UN2265
Beilstein 605365
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Point d’ébullition 152°C to 153°C
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Poids de la formule 73.10
Pourcentage de pureté >99.9%
Qualité GC Headspace
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylformamide