Learn More
N, N-Diméthylformamide, qualité HPLC, >99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11374827 1 L 1L
11384827 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11374827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041859.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Mêmes spécifications HPLC que 22915
N,N-Dimethylformamide is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylformamide
Point de fusion °C to 61°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.944 g/cm3 at 20°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 57°C (135°F)
Température d’allumage 440°C (824°F)
Odeur Amine-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.431
Plage de pourcentage du dosage >99.7%
Tension de vapeur 3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Beilstein 605365
Point d’ébullition 153°C
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 73.09
Qualité HPLC