Learn More
N,N-Diméthylformamide, puriss. pa, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit 15663900
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
2.50L
4 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15663900 2.5 L Flacon poly 2.50L
15693900 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15683900 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15663900 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 331202.5LPE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8% (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
pH 7 (at 20°C)
Point de fusion -61°C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Densité 0.944g/mL, 0.948 to 0.950g/mL at 20°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.152
Point d’éclair 58°C (136.4°F)
Température d’allumage 833°F
Odeur Weak
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Formule linéaire HCON(CH3)2
Tension de vapeur 2.7mmHg (20°C)
Numéro UN UN2265
Beilstein 605365
Point d’ébullition 152°C to 154°C
Poids de la formule 73.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312 + H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.