Learn More
N,N-Diméthylformamide, grade réactif, ≥99 %, Solstice
Code produit 15677790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
5L
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15677790 1 L Flacon poly 1L
15627800 500 mL Flacon poly 500mL
15687790 2.5 L Flacon poly 2.50L
15637800 5 L Flacon poly 5L
15647800 6 x 1 L Flacon poly 6 pièces
15617800 4 x 2.5 L Flacon poly 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15677790 Fournisseur Fluka Code fournisseur D1585501L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00€
    71.37€ / 1L
    Économisez 14.63€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
Point de fusion -61 °C (littérature)
Note relative au nom Grade réactif, ≥99%
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 0,944 g/mL (litt.)
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.152
Point d’éclair 57,5 °C
Température d’allumage 833 °F
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire HCON(CH3)2
Tension de vapeur 2,7 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN2265
Eau max. 0,1%
Beilstein 605365
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Point d’ébullition 152 °C à 153 °C
Poids de la formule 73.10
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312+H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.