Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N-diméthylglycine, 97 %
Code produit 10545871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10545871 5 g Flacon en verre 5g
10285761 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10545871 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 345200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.60€
    76.65€ / 5g
    Économisez 15.95€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1118-68-9 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1118-68-9
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00004283
Clé InChI FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylglycine, dimethylglycine, 2-dimethylamino acetic acid, dimethylamino acetic acid, n,n-dimethylaminoacetic acid, glycine, n,n-dimethyl, n-methylsarcosine, n,n-dimethyl glycine, unii-7797m4cppa, dmg
CID PubChem 673
ChEBI CHEBI:17724
Nom IUPAC acide 2-(diméthylamino)acétique
SMILES CN(C)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylglycine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 175.0°C to 181.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2COOH
Quantité 5 g
Merck Index 15, 3269
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylglycine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.