Learn More
Chlorhydrate de N,N-diméthylglycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11443138
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11443138 100 g 100g
11423138 5 g 5g
11433138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11443138 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18892.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2491-06-7 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
N,N-Dimethylglycine (DMG) is a natural N-methylated glycine that is used in comparative analysis with other N-methylated glycines such as sarcosine and βine. Used in the development of glycine-based ionic liquids and emulsifiers. Also it is potentially useful as a biomarker of protein degradation in COPD patients. DMG is used as a substrate to identify, differentiate and characterize amino acid methyltransferase(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-diméthylglycine (DMG) est une glycine N-méthylée naturelle utilisée dans l’analyse comparative avec d’autres glycines N-méthylées telles que la sarcosine et la bétaïne. Elle permet d’élaborer des émulsifiants et liquides ioniques à base de glycine. Elle peut également servir de biomarqueur de la dégradation des protéines chez les patients atteints de BPCO. La DMG est utilisée comme substrat pour identifier, différencier et caractériser les méthyltransférases d’acides aminés.
Solubilité
Soluble dans l’eau (presque transparent).
Remarques
Hygroscopique, conserver à l’écart de l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2491-06-7
Numéro MDL MFCD00012610
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylglycine hydrochloride
Point de fusion 189°C to 194°C
Formule moléculaire C4H10ClNO2
Quantité 100 g
Beilstein 3910578
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3244
Synonyme n,n-dimethylglycine hydrochloride, dimethylglycine hydrochloride, glycine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, n-methylsarcosine hydrochloride, n,n-dimethylglycine hcl, dimethylamino acetic acid hydrochloride, unii-yxk75eae92, yxk75eae92, n,n-dimethylaminoacetic acid hydrochloride, 2-dimethylamino acetic acid hydrochloride
Informations sur la solubilité Soluble in water (almost transparency).
Clé InChI FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CC(=O)O.Cl
Nom IUPAC Acide 2-(diméthylamino)acétique;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
CID PubChem 75605
Poids de la formule 139.58
Pourcentage de pureté 99%