Learn More
Chlorhydrate de N,N-diméthylglycine, TRC
Code produit 30369720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369720 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369720 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4780605G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylglycine Hydrochloride
CAS 2491-06-7
Formule moléculaire C4 H9 N O2 . HCl
Quantité 5 g
Synonyme Glycine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Glycine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (Carboxymethyl)dimethylazanium chloride, (Dimethylamino)acetic acid hydrochloride, 2-(Dimethylamino)acetic acid hydrochloride, Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloric acid, N,N-Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylglycine monohydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
SMILES Cl.CN(C)CC(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
Poids de la formule 139.04