Learn More
Ester méthylique de N,N-diméthylglycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352697 5 g 5g
11362697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11897.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 7148-06-3 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester méthylique de la N,N-diméthylglycine est utilisé comme substance biochimique pour la recherche en protéomique. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique et pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’air et de nature hygroscopique. Protéger de l’humidité et de l’eau. Stocker sous gaz inerte sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7148-06-3
Numéro MDL MFCD00059303
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylglycine methyl ester
Point d’ébullition 134°C to 135°C
Formule moléculaire C5H11NO2
Formule linéaire (CH3)2NCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.412
Numéro UN UN3272
Beilstein 1744788
Synonyme n,n-dimethylglycine methyl ester, methyl 2-dimethylamino acetate, glycine, n,n-dimethyl-, methyl ester, methyl dimethylamino acetate, methyl n,n-dimethylglycinate, acmc-2097kq, dimethylglycine methyl ester, ch3 2nch2cooch3, dimethylaminoessigsauremethylester
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI LRZFEBJUJIQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Densité 0.95
SMILES CN(C)CC(=O)OC
Nom IUPAC méthyle 2-(diméthylamino)acétate
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Quantité 5 g
Point d’éclair 38°C (100°F)
CID PubChem 81569
Poids de la formule 117.15
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylglycine methyl ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.